Piperonylonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,4-(Methylenedioxy)benzonitrile, 1,3-Benzodioxole-5-carbonitrile
OR29275-25G OR29275-1G OR29275-5G OR29275-10G OR29275-50G
APOSOR29275-25GEA 480 DKK
APOSOR29275-25G APOSOR29275-1G APOSOR29275-5G APOSOR29275-10G APOSOR29275-50G
Piperonylonitrile 97%
Piperonylonitrile
Formel: C₈H₅NO₂
Molekylvægt: 147.13 g/mol
Smeltepunkt: 90…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005820
CAS-nummer: 4421-09-4
EINECS: 224-590-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III