2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29265-1G OR29265-250MG OR29265-5G OR29265-500MG
APOSOR29265-1GEA 2650 DKK
APOSOR29265-1G APOSOR29265-250MG APOSOR29265-5G APOSOR29265-500MG
2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline 95%
2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline
Formel: C₈H₁₀ClNO₂
Smeltepunkt: 44…45 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01567107
CAS-nummer: 82485-84-5