4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Phenyl(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
OR29257-1G OR29257-5G OR29257-10G
APOSOR29257-1GEA 197 DKK
APOSOR29257-1G APOSOR29257-5G APOSOR29257-10G
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₆ClNO
Smeltepunkt: 225…227 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066982
CAS-nummer: 25519-80-6