3,5-Dibromobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29247-25G OR29247-5G
APOSOR29247-25GEA 600 DKK
APOSOR29247-25G APOSOR29247-5G
3,5-Dibromobenzonitrile
3,5-Dibromobenzonitrile
Formel: C₇H₃Br₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00178770
CAS-nummer: 97165-77-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III