2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29220-1G OR29220-250MG OR29220-5G
APOSOR29220-1GEA 676 DKK
APOSOR29220-1G APOSOR29220-250MG APOSOR29220-5G
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Formel: C₁₀H₁₁N
Kogepunkt: 54…56 °C/1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00099614
CAS-nummer: 1195-98-8
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III