Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
OR29204-25G OR29204-100G OR29204-5G
APOSOR29204-25GEA 305 DKK
APOSOR29204-25G APOSOR29204-100G APOSOR29204-5G
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Formel: C₉H₉BrO₂
Kogepunkt: 130…135 °C/2mmHg
Smeltepunkt: 53…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00032453
CAS-nummer: 2417-72-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II