4-Chloro-4'-nitrobenzophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (4-Chlorophenyl)(4-nitrophenyl)methanone
OR2920-1G OR2920-5G
APOSOR2920-1GEA 523 DKK
APOSOR2920-1G APOSOR2920-5G
4-Chloro-4'-nitrobenzophenone
4-Chloro-4'-nitrobenzophenone
Formel: C₁₃H₈ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047743
CAS-nummer: 7497-60-1