3-Bromo-2-chloro-5-thiophenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Bromo-5-chlorothiophene-2-sulphonyl chloride
OR29142-1G OR29142-5G OR29142-25G
APOSOR29142-1GEA 349 DKK
APOSOR29142-1G APOSOR29142-5G APOSOR29142-25G
3-Bromo-2-chloro-5-thiophenesulphonyl chloride
3-Bromo-2-chloro-5-thiophenesulphonyl chloride
Formel: C₄HBrCl₂O₂S₂
Smeltepunkt: 63…65 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052094
CAS-nummer: 166964-35-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,III