3-Cyanobenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Formylbenzonitrile
OR29140-25G OR29140-5G OR29140-100G
APOSOR29140-25GEA 208 DKK
APOSOR29140-25G APOSOR29140-5G APOSOR29140-100G
3-Cyanobenzaldehyd 98%
3-Cyanobenzaldehyd
Formel: C₈H₅NO
Molekylvægt: 131.13 g/mol
Kogepunkt: 209…210 °C
Smeltepunkt: 75…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003344
CAS-nummer: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1