2-Chlor-4-methyl-3-nitropyridin 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-3-nitro-4-picoline
OR2914-5G OR2914-25G OR2914-100G
APOSOR2914-5GEA 164 DKK
APOSOR2914-5G APOSOR2914-25G APOSOR2914-100G
2-Chlor-4-methyl-3-nitropyridin 98+%
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molekylvægt: 172.57 g/mol
Smeltepunkt: 51…53 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012347
CAS-nummer: 23056-39-5