3-Bromthiophen-2-carbaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29108-1G OR29108-25G OR29108-5G
APOSOR29108-1GEA 164 DKK
APOSOR29108-1G APOSOR29108-25G APOSOR29108-5G
3-Bromthiophen-2-carbaldehyd
3-Bromthiophen-2-carbaldehyd
Formel: C₅H₃BrOS
Kogepunkt: 110…113 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 24…25 °C
Massefylde: 1,755 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00126680
CAS-nummer: 930-96-1