2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29092-1G OR29092-5G
APOSOR29092-1GEA 218 DKK
APOSOR29092-1G APOSOR29092-5G
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₆ClNO
Smeltepunkt: 211…212 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00111620
CAS-nummer: 5059-30-3