3,4-Thiophenedicarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2907-25G OR2907-5G
APOSOR2907-25GEA 1320 DKK
APOSOR2907-25G APOSOR2907-5G
3,4-Thiophenedicarboxylic acid
3,4-Thiophenedicarboxylic acid
Formel: C₆H₄O₄S
Smeltepunkt: 227…231 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00067079
CAS-nummer: 4282-29-5