5-Oxo-2,3-dihydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3-Dihydro-5-oxo-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
OR29064-1G OR29064-250MG
APOSOR29064-1GEA 976 DKK
APOSOR29064-1G APOSOR29064-250MG
5-Oxo-2,3-dihydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95%
5-Oxo-2,3-dihydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formel: C₇H₆N₂O₃S
Molekylvægt: 198.2 g/mol
Smeltepunkt: 235…238 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00085018
CAS-nummer: 32084-55-2