1-Ethylimidazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2905-100G OR2905-500G
APOSOR2905-100GEA 164 DKK
APOSOR2905-100G APOSOR2905-500G
1-Ethylimidazol
1-Ethylimidazole
Formel: C₅H₈N₂
Kogepunkt: 104 °C/262mmHg
Smeltepunkt: –27 °C
Massefylde: 0,995 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00055389
CAS-nummer: 7098-07-9
EINECS: 230-403-9