4,5-Diazafluoren-9-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2898-1G OR2898-5G
APOSOR2898-1GEA 186 DKK
APOSOR2898-1G APOSOR2898-5G
4,5-Diazafluoren-9-one 97%
4,5-Diazafluoren-9-one
Formel: C₁₁H₆N₂O
Smeltepunkt: 214…217 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00046892
CAS-nummer: 50890-67-0