(R)-(-)-Epichlorhydrin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (R)-(-)-3-Chlor-1,2-epoxypropan, (R)-(-)-1-Chlor-2,3-epoxypropan
OR28970-100G OR28970-25G OR28970-500G
APOSOR28970-100GEA 545 DKK
APOSOR28970-100G APOSOR28970-25G APOSOR28970-500G
(R)-(-)-Epichlorhydrin 99%
(R)-(-)-Epichlorhydrin
Formel: ClCH₂CH(O)CH₂
Kogepunkt: 114…117 °C
Massefylde: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077759
CAS-nummer: 51594-55-9
EINECS: 424-280-2
UN nummer: 2023
ADR: 6.1+3,II