Ethyl 2-chlornicotinat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-Chloro-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
OR28967-25G OR28967-100G
APOSOR28967-25GEA 164 DKK
APOSOR28967-25G APOSOR28967-100G
Ethyl 2-chlornicotinat 98%
Ethyl 2-chlornicotinat
Formel: C₈H₈ClNO₂
Molekylvægt: 185.61 g/mol
Kogepunkt: 78 °C/0.08mmHg
Massefylde: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00674129
CAS-nummer: 1452-94-4