Pyridin-3,4-dicarboxylsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28966-100G OR28966-25G OR28966-500G
APOSOR28966-100GEA 393 DKK
APOSOR28966-100G APOSOR28966-25G APOSOR28966-500G
Pyridin-3,4-dicarboxylsyre
Pyridin-3,4-dicarboxylsyre
Formel: C₇H₅NO₄
Smeltepunkt: 262 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006392
CAS-nummer: 490-11-9
EINECS: 207-705-4