2,5-Dimethylfuran 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR28939-100G OR28939-25G OR28939-500G
APOSOR28939-100GEA 491 DKK
APOSOR28939-100G APOSOR28939-25G APOSOR28939-500G
2,5-Dimethylfuran 99%
2,5-Dimethylfuran
Formel: C₆H₈O
Kogepunkt: 91…93 °C
Smeltepunkt: –62 °C
Massefylde: 0,903 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 1 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003250
CAS-nummer: 625-86-5
EINECS: 210-914-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,II