4'-Nitroacetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28938-1KG OR28938-250G OR28938-5KG
APOSOR28938-1KGEA 513 DKK
APOSOR28938-1KG APOSOR28938-250G APOSOR28938-5KG
4'-Nitroacetophenon 98%
4'-Nitroacetophenon
Formel: C₈H₇NO₃
Kogepunkt: 201…202 °C
Smeltepunkt: 75…78 °C
Flammepunkt: 149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007355
CAS-nummer: 100-19-6
EINECS: 202-827-4