Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate, Isopropyl 2-bromoisobutyrate, 2-Bromo-2-methylpropionic Acid Isopropyl Ester
OR28936-100G OR28936-25G
APOSOR28936-100GEA 436 DKK
APOSOR28936-100G APOSOR28936-25G
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate 99%
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate
Formel: C₇H₁₃BrO₂
Molekylvægt: 209.08 g/mol
Kogepunkt: 168…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00055235
CAS-nummer: 51368-55-9
EINECS: 257-158-0
UN nummer: 1993
ADR: 3 III