5-Bromnicotinsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28916-100G OR28916-1KG OR28916-500G
APOSOR28916-100GEA 414 DKK
APOSOR28916-100G APOSOR28916-1KG APOSOR28916-500G
5-Bromnicotinsyre 98%
5-Bromnicotinsyre
Formel: C₆H₄BrNO₂
Smeltepunkt: 178…186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009783
CAS-nummer: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5