β-Chlorpropiophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2891-100G OR2891-25G OR2891-500G
APOSOR2891-100GEA 327 DKK
APOSOR2891-100G APOSOR2891-25G APOSOR2891-500G
β-Chlorpropiophenon 98%
β-Chlorpropiophenon
Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl
Kogepunkt: 113…115 °C/4mmHg
Smeltepunkt: 46…50 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000990
CAS-nummer: 936-59-4
EINECS: 213-317-6