(R)-tert-Butyl 3-((methylsulphonyl)oxy)pyrrolidine-1-carboxylate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR2890-10G OR2890-1G OR2890-5G
APOSOR2890-10GEA 3200 DKK
APOSOR2890-10G APOSOR2890-1G APOSOR2890-5G
(R)-tert-Butyl 3-((methylsulphonyl)oxy)pyrrolidine-1-carboxylate 95+%
(R)-tert-Butyl 3-((methylsulphonyl)oxy)pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₉NO₅S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06809586
CAS-nummer: 141699-57-2