Di-tert-butyl pyrocarbonat 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR28895-250G OR28895-100G OR28895-1KG
APOSOR28895-250GEA 327 DKK
APOSOR28895-250G APOSOR28895-100G APOSOR28895-1KG
Di-tert-butyl pyrocarbonat 99%
Di-tert-butyl pyrocarbonat
Reagent for the preparation of t-Boc protected amines.
Formel: C₁₀H₁₈O₅
Kogepunkt: 56…57 °C/0,5mmHg
Smeltepunkt: 23 °C
Massefylde: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 37 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008805
CAS-nummer: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN nummer: 2930
ADR: 6.1+4.1,II