(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, H-DL-Tic-OH
OR28891-100G OR28891-25G
APOSOR28891-100GEA 2620 DKK
APOSOR28891-100G APOSOR28891-25G
(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191496
CAS-nummer: 67123-97-1