(4-Hydroxyphenyl)acetamid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Hydroxyphenylacetamide
OR28890-100G OR28890-250G
APOSOR28890-100GEA 339 DKK
APOSOR28890-100G APOSOR28890-250G
(4-Hydroxyphenyl)acetamid
(4-Hydroxyphenyl)acetamid
Formel: C₈H₉NO₂
Molekylvægt: 151.16 g/mol
Smeltepunkt: 173…178 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017145
CAS-nummer: 17194-82-0
EINECS: 241-235-0