1,1,3,3-Tetramethylguanidin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N,N,N',N'-Tetramethylguanidine
OR28879-100ML OR28879-500ML OR28879-1L
APOSOR28879-100MLEA 273 DKK
APOSOR28879-100ML APOSOR28879-500ML APOSOR28879-1L
1,1,3,3-Tetramethylguanidin 99%
1,1,3,3-Tetramethylguanidin
Formel: C₅H₁₃N₃
Molekylvægt: 115.18 g/mol
Kogepunkt: 162…163 °C
Smeltepunkt: -30
Massefylde: 0.916 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008323
CAS-nummer: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN nummer: 2920
ADR: 8+3 II