Formamidinacetat 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28877-100G OR28877-500G
APOSOR28877-100GEA 436 DKK
APOSOR28877-100G APOSOR28877-500G
Formamidinacetat 99%
Formamidinacetat
Formel: C₃H₈N₂O₂
Smeltepunkt: 157…161 °C
Massefylde: 1,124 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012866
CAS-nummer: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5