Dimethylthiocarbamoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR28875-100G OR28875-250G OR28875-25G
APOSOR28875-100GEA 0 DKK
APOSOR28875-100G APOSOR28875-250G APOSOR28875-25G
Dimethylthiocarbamoyl chloride
Dimethylthiocarbamoyl chloride
Formel: C₃H₆ClNS
Kogepunkt: 90…95 °C/0,5mmHg
Smeltepunkt: 39…43 °C
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004919
CAS-nummer: 16420-13-6
EINECS: 240-468-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,II