6-Methoxyanthranilsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2887-100G OR2887-25G
APOSOR2887-100GEA 2650 DKK
APOSOR2887-100G APOSOR2887-25G
6-Methoxyanthranilsyre 97%
6-Methoxyanthranilsyre
Formel: C₈H₉NO₃
Smeltepunkt: 83…86 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01941328
CAS-nummer: 53600-33-2