1,2,4-Triazol-4-ylamin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28852-100G OR28852-25G OR28852-500G
APOSOR28852-100GEA 186 DKK
APOSOR28852-100G APOSOR28852-25G APOSOR28852-500G
1,2,4-Triazol-4-ylamin 98%
1,2,4-Triazol-4-ylamin
Formel: C₂H₄N₄
Smeltepunkt: 83…88 °C
Flammepunkt: >149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003099
CAS-nummer: 584-13-4
EINECS: 209-533-5