Adamantan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28833-100G OR28833-250G
APOSOR28833-100GEA 175 DKK
APOSOR28833-100G APOSOR28833-250G
Adamantan
Adamantan
Formel: C₁₀H₁₆
Smeltepunkt: 205…212 °C
Massefylde: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00074719
CAS-nummer: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III