2-Amino-4-nitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28831-100G OR28831-25G
APOSOR28831-100GEA 806 DKK
APOSOR28831-100G APOSOR28831-25G
2-Amino-4-nitrophenol
2-Amino-4-nitrophenol
Formel: C₆H₆N₂O₃
Smeltepunkt: 140…145 °C
Flammepunkt: 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007695
CAS-nummer: 99-57-0
EINECS: 202-767-9