2-Brom-6-methoxynaphthalen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28828-100G OR28828-25G OR28828-500G
APOSOR28828-100GEA 317 DKK
APOSOR28828-100G APOSOR28828-25G APOSOR28828-500G
2-Brom-6-methoxynaphthalen 97%
2-Brom-6-methoxynaphthalen
Formel: C₁₁H₉BrO
Kogepunkt: 160…164 °C/3mmHg
Smeltepunkt: 105…111 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004062
CAS-nummer: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0