4-(Dimethylamino)pyridin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
OR28827-100G OR28827-50G OR28827-250G
APOSOR28827-100GEA 208 DKK
APOSOR28827-100G APOSOR28827-50G APOSOR28827-250G
4-(Dimethylamino)pyridin 99%
4-(Dimethylamino)pyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Molekylvægt: 122.17 g/mol
Kogepunkt: 162 °C/50mmHg
Smeltepunkt: 110…113 °C
Flammepunkt: 124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006418
CAS-nummer: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN nummer: 2928
ADR: 6.1+8 I