2,3-Dihydrobenzo[b]furan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28826-100G OR28826-25G OR28826-5G
APOSOR28826-100GEA 414 DKK
APOSOR28826-100G APOSOR28826-25G APOSOR28826-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
Formel: C₈H₈O
Kogepunkt: 188…189 °C
Smeltepunkt: –21 °C
Massefylde: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005855
CAS-nummer: 496-16-2
EINECS: 207-817-3