Methyl mercaptan sodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Sodium methanethiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium methylsulphanide, Methanethiol sodium salt
OR28823-25G OR28823-5G
APOSOR28823-25GEA 1770 DKK
APOSOR28823-25G APOSOR28823-5G
Methyl mercaptan sodium salt
Methyl mercaptan sodium salt
Formel: CH₃NaS
Molekylvægt: 70.08 g/mol
Flammepunkt: 27 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00174316
CAS-nummer: 5188-07-8
EINECS: 225-969-9
UN nummer: 2921
ADR: 8+4.1 II