(R)-(-)-Glycidyl butyrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR28822-100G OR28822-25G OR28822-5G
APOSOR28822-100GEA 262 DKK
APOSOR28822-100G APOSOR28822-25G APOSOR28822-5G
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
Formel: C₇H₁₂O₃
Kogepunkt: 197 °C
Massefylde: 1,032 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075120
CAS-nummer: 60456-26-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III