o-Tolyl isothiocyanat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR28816-25G OR28816-5G
APOSOR28816-25GEA 1370 DKK
APOSOR28816-25G APOSOR28816-5G
o-Tolyl isothiocyanat 98%
o-Tolyl isothiocyanat
Formel: C₈H₇NS
Molekylvægt: 149.22 g/mol
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004802
CAS-nummer: 614-69-7