4-Methyl-2-nitrophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28809-25G OR28809-5G
APOSOR28809-25GEA 1090 DKK
APOSOR28809-25G APOSOR28809-5G
4-Methyl-2-nitrophenol 98%
4-Methyl-2-nitrophenol
Formel: C₇H₇NO₃
Kogepunkt: 125 °C/22mmHg
Smeltepunkt: 32…35 °C
Massefylde: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007120
CAS-nummer: 119-33-5
EINECS: 204-315-6
UN nummer: 2446
ADR: 6.1,III