1-Amino-2-methylbutan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methylbutylamine, 2-Methyl-1-butylamine
OR28802-5G OR28802-1G OR28802-10G
APOSOR28802-5GEA 654 DKK
APOSOR28802-5G APOSOR28802-1G APOSOR28802-10G
1-Amino-2-methylbutan
1-Amino-2-methylbutane
Formel: C₅H₁₃N
Kogepunkt: 94…97 °C
Massefylde: 0,739 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 8 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008147
CAS-nummer: 96-15-1
UN nummer: 2733
ADR: 3+8,II