2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene
OR28801-1KG
OR28801-250G
OR28801-50G
APOSOR28801-1KGEA
985
DKK
APOSOR28801-1KG
APOSOR28801-250G
APOSOR28801-50G
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene 98+%
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
Formel:
C₁₁H₁₄Cl₂ Kogepunkt: 180 °C/20mmHg Smeltepunkt: 105…107 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013681 CAS-nummer: 1585-17-7 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |