2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR28801-1KG OR28801-250G OR28801-50G
APOSOR28801-1KGEA 985 DKK
APOSOR28801-1KG APOSOR28801-250G APOSOR28801-50G
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene 98+%
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
Formel: C₁₁H₁₄Cl₂
Kogepunkt: 180 °C/20mmHg
Smeltepunkt: 105…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013681
CAS-nummer: 1585-17-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,II