2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28799-1G OR28799-5G
APOSOR28799-1GEA 644 DKK
APOSOR28799-1G APOSOR28799-5G
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₈N₂O
Smeltepunkt: 168…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173729
CAS-nummer: 68282-47-3