4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28798-5G OR28798-10G OR28798-1G
APOSOR28798-5GEA 349 DKK
APOSOR28798-5G APOSOR28798-10G APOSOR28798-1G
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Formel: C₅H₆N₂O
Smeltepunkt: 166…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173728
CAS-nummer: 68282-53-1