Aminomalononitrile-p-toluenesulphonate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR28794-10G
OR28794-25G
OR28794-5G
APOSOR28794-10GEA
382
DKK
APOSOR28794-10G
APOSOR28794-25G
APOSOR28794-5G
Aminomalononitrile-p-toluenesulphonate 97%
Aminomalononitrile-p-toluenesulphonate
Formel:
C₃H₃N₃ Smeltepunkt: 169 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00012848 CAS-nummer: 5098-14-6 EINECS: 225-817-1 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |