Clioquinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR28788-1G OR28788-5G
APOSOR28788-1GEA 164 DKK
APOSOR28788-1G APOSOR28788-5G
Clioquinol
Clioquinol
Formel: C₉H₅ClINO
Smeltepunkt: 175 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006787
CAS-nummer: 130-26-7
EINECS: 204-984-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III