Trimethylsulphoxoniumiodid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28785-1KG OR28785-250G
APOSOR28785-1KGEA 1160 DKK
APOSOR28785-1KG APOSOR28785-250G
Trimethylsulphoxoniumiodid 98%
Trimethylsulphoxoniumiodid
Formel: C₃H₉IOS
Smeltepunkt: 208…212 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011899
CAS-nummer: 1774-47-6
EINECS: 217-204-2